ENA490047329
Enamine
(1r,3r)-3-(3-methoxyphenyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-247932-100MG
CHF 480.50
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-247932-100MG
CHF 480.50
Iupac Name
(1r,3r)-3-(3-methoxyphenyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO.ClH/c1-13-11-4-2-3-8(7-11)9-5-10(12)6-9;/h2-4,7,9-10H,5-6,12H2,1H3;1H/t9-,10-;
InChI
VZBCHRIUDPOBMJ-AWLKUTLJSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247932
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)