Documenti fondamentali
ENA490046874
Enamine
2-methyl-2-(methylamino)propan-1-ol hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 68.40
250 MG
CHF 69.70
500 MG
CHF 84.00
1 G
CHF 95.70
2.5 G
CHF 150.30
5 G
CHF 240.00
SKU del venditore: EN300-245125-100MG
CHF 68.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 68.40
250 MG
CHF 69.70
500 MG
CHF 84.00
1 G
CHF 95.70
2.5 G
CHF 150.30
5 G
CHF 240.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.62
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-245125-100MG
CHF 68.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methyl-2-(methylamino)propan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H13NO.ClH/c1-5(2,4-7)6-3;/h6-7H,4H2,1-3H3;1H
InChI
YXNUESIZYFNXOC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245125
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245125
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)