Documenti fondamentali
ENA490026615
Enamine
7-chloro-8-nitroisoquinoline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.6
Numero MDL:
Punto di fusione
146-147
Iupac Name
7-chloro-8-nitroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5ClN2O2/c10-8-2-1-6-3-4-11-5-7(6)9(8)12(13)14/h1-5H
InChI
AJXDGQAGFNMGBO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174422
Melting Point
146-147
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174422
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)