Documenti fondamentali
ENA490026527
Enamine
1-methylcyclopropane-1-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
81.12
Numero MDL:
Iupac Name
1-methylcyclopropanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C5H7N/c1-5(4-6)2-3-5/h2-3H2,1H3
InChI
DMHTVLQCVJYWSI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106633