ENA490026525
Enamine
2-amino-5-fluoro-3-iodobenzoic acid
About This Item
Iupac Name
2-amino-5-fluoro-3-iodobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H5FINO2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2,(H,11,12)
InChI
KMUNZXVEAVELGZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103511
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103511
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)