Documenti fondamentali
ENA465564450
Enamine
1-(pyridin-2-yl)-2-(pyridin-4-yl)ethan-1-one
Scegli un formato
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
2.5 G
CHF 2’608.60
5 G
CHF 3’838.40
10 G
CHF 5’671.40
SKU del venditore: EN300-246282-50MG
CHF 349.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
2.5 G
CHF 2’608.60
5 G
CHF 3’838.40
10 G
CHF 5’671.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.22
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-246282-50MG
CHF 349.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2-pyridinyl)-2-(4-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C12H10N2O/c15-12(11-3-1-2-6-14-11)9-10-4-7-13-8-5-10/h1-8H,9H2
InChI
WFLXZZLROLIHDZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246282
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246282
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)