Documenti fondamentali
ENA465564075
Enamine
(1,4-dioxan-2-yl)methanesulfonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.21
Numero MDL:
Iupac Name
(1,4-dioxan-2-yl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C5H11NO4S/c6-11(7,8)4-5-3-9-1-2-10-5/h5H,1-4H2,(H2,6,7,8)
InChI
ZVRKFLCODDGHBA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246091
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246091
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)