Documenti fondamentali
ENA465563911
Enamine
tert-butyl N-(1-amino-3-hydroxypropan-2-yl)carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.24
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl (1-amino-3-hydroxypropan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C8H18N2O3/c1-8(2,3)13-7(12)10-6(4-9)5-11/h6,11H,4-5,9H2,1-3H3,(H,10,12)
InChI
CUFWQCDBEALMAQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245638
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245638
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)