Documenti fondamentali
ENA465563633
Enamine
3-amino-2-methylbutanoic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.61
Numero MDL:
Iupac Name
3-amino-2-methylbutanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO2.ClH/c1-3(4(2)6)5(7)8;/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8);1H
InChI
DKBLYMKGWZFCEV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244794
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244794
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)