Documenti fondamentali
ENA465563318
Enamine
rac-[(1R,2R)-2-ethylcyclopropyl]methanamine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 423.30
250 MG
CHF 587.10
500 MG
CHF 900.40
1 G
CHF 1’140.90
2.5 G
CHF 2’192.60
5 G
CHF 3’222.20
10 G
CHF 4’758.80
SKU del venditore: EN300-245793-100MG
CHF 423.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 423.30
250 MG
CHF 587.10
500 MG
CHF 900.40
1 G
CHF 1’140.90
2.5 G
CHF 2’192.60
5 G
CHF 3’222.20
10 G
CHF 4’758.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.64
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-245793-100MG
CHF 423.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
((1R,2R)-2-ethylcyclopropyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13N.ClH/c1-2-5-3-6(5)4-7;/h5-6H,2-4,7H2,1H3;1H/t5-,6+;/m1./s1
InChI
SPIXFPVMTPMHKN-IBTYICNHSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245793
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245793
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)