Documenti fondamentali
ENA465563268
Enamine
[1-(2,2-difluoroethyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanamine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 203.60
250 MG
CHF 271.20
50 MG
CHF 433.70
500 MG
CHF 468.80
1 G
CHF 609.20
2.5 G
CHF 1’151.30
5 G
CHF 1’681.70
10 G
CHF 2’474.70
SKU del venditore: EN300-245170-100MG
CHF 203.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 203.60
250 MG
CHF 271.20
50 MG
CHF 433.70
500 MG
CHF 468.80
1 G
CHF 609.20
2.5 G
CHF 1’151.30
5 G
CHF 1’681.70
10 G
CHF 2’474.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.61
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-245170-100MG
CHF 203.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(1-(2,2-difluoroethyl)-1H-pyrazol-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9F2N3.ClH/c7-6(8)4-11-2-1-5(3-9)10-11;/h1-2,6H,3-4,9H2;1H
InChI
FTJNJGKGDWLGPK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245170
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245170
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)