Documenti fondamentali
ENA465562692
Enamine
5-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]pyridine-3-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.32
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
5-((trimethylsilyl)ethynyl)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C11H12N2Si/c1-14(2,3)5-4-10-6-11(7-12)9-13-8-10/h6,8-9H,1-3H3
InChI
KYRGXHJJVLHTSE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192449
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192449
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)