Documenti fondamentali
ENA465562558
Enamine
2-fluoro-3-methoxypropan-1-amine hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
CHF 490.90
100 MG
CHF 706.70
250 MG
CHF 990.10
2.5 G
CHF 3’790.30
5 G
CHF 5’584.30
10 G
CHF 8’259.70
SKU del venditore: EN300-233624-50MG
CHF 490.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 490.90
100 MG
CHF 706.70
250 MG
CHF 990.10
2.5 G
CHF 3’790.30
5 G
CHF 5’584.30
10 G
CHF 8’259.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.59
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-233624-50MG
CHF 490.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-fluoro-3-methoxypropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H10FNO.ClH/c1-7-3-4(5)2-6;/h4H,2-3,6H2,1H3;1H
InChI
UKJQFOCIPQFXBM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233624
Pittogrammi
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233624
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)