Documenti fondamentali
ENA465562204
Enamine
3-(3-methylpyridin-2-yl)propanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.19
Numero MDL:
Iupac Name
3-(3-methyl-2-pyridinyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c1-7-3-2-6-10-8(7)4-5-9(11)12/h2-3,6H,4-5H2,1H3,(H,11,12)
InChI
YZBPCDZFVUHWRN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223386
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223386
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)