Documenti fondamentali
ENA465562072
Enamine
4-bromothiophen-3-amine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 292.00
250 MG
CHF 397.30
500 MG
CHF 600.10
1 G
CHF 756.10
2.5 G
CHF 1’300.80
5 G
CHF 2’206.90
10 G
CHF 3’707.10
SKU del venditore: EN300-243334-100MG
CHF 292.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 292.00
250 MG
CHF 397.30
500 MG
CHF 600.10
1 G
CHF 756.10
2.5 G
CHF 1’300.80
5 G
CHF 2’206.90
10 G
CHF 3’707.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.51
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-243334-100MG
CHF 292.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromothiophen-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H4BrNS.ClH/c5-3-1-7-2-4(3)6;/h1-2H,6H2;1H
InChI
WPEBCMRYBQKBBF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243334
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243334
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)