Documenti fondamentali
ENA465562049
Enamine
4-(fluoromethyl)oxan-4-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.63
Numero MDL:
Iupac Name
4-(fluoromethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12FNO.ClH/c7-5-6(8)1-3-9-4-2-6;/h1-5,8H2;1H
InChI
AEADFICDOZFHLF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-234272
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-234272
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)