Documenti fondamentali
ENA465561945
Enamine
1-[2-(propan-2-yloxy)ethyl]cyclopropan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.69
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
1-(2-isopropoxyethyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO.ClH/c1-7(2)10-6-5-8(9)3-4-8;/h7H,3-6,9H2,1-2H3;1H
InChI
WARIDBRKLHMROV-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
915106914509915009
Polycaprolactone diacrylate average Mn 10,000
914509
Polycaprolactone diacrylate
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
average Mn 5,000
mol wt
average Mn 10,000
mol wt
average Mn 10,000
mol wt
average Mn 5,000
color
off-white to yellow
color
off-white to yellow
color
off-white to beige
color
off-white to beige
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226377
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226377
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)