Documenti fondamentali
ENA465561903
Enamine
(4-aminobutyl)trimethylazanium hydrochloride chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.15
Numero MDL:
Iupac Name
4-amino-N,N,N-trimethylbutan-1-aminium chloride hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H19N2.2ClH/c1-9(2,3)7-5-4-6-8;;/h4-8H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1
InChI
BETPZPLDFLLYPG-UHFFFAOYSA-M
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
[Cl-].Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220867
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220867
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)