Documenti fondamentali
ENA458441658
Enamine
2-{[(tert-butoxy)carbonyl](prop-2-yn-1-yl)amino}acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.23
Numero MDL:
Punto di fusione
114-118
Iupac Name
[(tert-butoxycarbonyl)(2-propynyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C10H15NO4/c1-5-6-11(7-8(12)13)9(14)15-10(2,3)4/h1H,6-7H2,2-4H3,(H,12,13)
InChI
UFIXSVLNUUDLSE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97777
Melting Point
114-118
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97777
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)