Documenti fondamentali
ENA458437722
Enamine
{6-methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazol-5-yl}methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.23
Numero MDL:
Iupac Name
(6-methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazol-5-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H9N3S/c1-5-6(4-8)10-2-3-11-7(10)9-5/h2-3H,4,8H2,1H3
InChI
GQVOAHURTUVFFM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-239516
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-239516
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)