Documenti fondamentali
ENA458437230
Enamine
4-[4-(2,2,2-trifluoroethyl)piperazin-1-yl]aniline
Scegli un formato
100 MG
CHF 376.50
250 MG
CHF 518.20
500 MG
CHF 788.60
1 G
CHF 999.20
2.5 G
CHF 1’914.40
5 G
CHF 2’811.40
10 G
CHF 4’149.10
SKU del venditore: EN300-239024-100MG
CHF 376.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 376.50
250 MG
CHF 518.20
500 MG
CHF 788.60
1 G
CHF 999.20
2.5 G
CHF 1’914.40
5 G
CHF 2’811.40
10 G
CHF 4’149.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.27
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-239024-100MG
CHF 376.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-[4-(2,2,2-trifluoroethyl)-1-piperazinyl]phenylamine
Inchi Code
1S/C12H16F3N3/c13-12(14,15)9-17-5-7-18(8-6-17)11-3-1-10(16)2-4-11/h1-4H,5-9,16H2
InChI
USTSWOLARJXUFU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-239024
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-239024
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)