Documenti fondamentali
ENA458435330
Enamine
1-(azepan-4-yl)pyrrolidin-2-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.27
Numero MDL:
Iupac Name
1-(4-azepanyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C10H18N2O/c13-10-4-2-8-12(10)9-3-1-6-11-7-5-9/h9,11H,1-8H2
InChI
JCXQALFSGBDTKX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-237121
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-237121
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)