Documenti fondamentali
ENA458432361
Enamine
3-methyl-1-propyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.2
Numero MDL:
Iupac Name
3-methyl-1-propyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-3-4-10-8(6-11)5-7(2)9-10/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI
XMNQLJREUIWWHK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233145
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233145
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)