Documenti fondamentali
ENA458432343
Enamine
5-bromo-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.08
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-1-isobutyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C7H11BrN2/c1-6(2)5-10-7(8)3-4-9-10/h3-4,6H,5H2,1-2H3
InChI
YUWRPYZOXLGDTB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233127
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233127
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)