Documenti fondamentali
ENA458429704
Enamine
2-(5-chloro-4-formyl-2-methoxyphenoxy)acetamide
Scegli un formato
100 MG
CHF 164.60
250 MG
CHF 215.30
SKU del venditore: EN300-230494-100MG
CHF 164.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 164.60
250 MG
CHF 215.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.65
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-230494-100MG
CHF 164.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(5-chloro-4-formyl-2-methoxyphenoxy)acetamide
Inchi Code
1S/C10H10ClNO4/c1-15-8-2-6(4-13)7(11)3-9(8)16-5-10(12)14/h2-4H,5H2,1H3,(H2,12,14)
InChI
PKTBFTZLCXEFDX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230494
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230494
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)