ENA458429514
Enamine
1-[(1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)sulfonyl]piperidine-4-carboxylic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-230304-100MG
CHF 318.00
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-230304-100MG
CHF 318.00
Iupac Name
1-[(1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)sulfonyl]-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H19N3O4S/c1-3-15-9(2)11(8-13-15)20(18,19)14-6-4-10(5-7-14)12(16)17/h8,10H,3-7H2,1-2H3,(H,16,17)
InChI
SFTHHJOKHDTDIK-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230304
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)