Key Documents
ENA458427996
Enamine
4-(hydrazinecarbonyl)benzene-1-sulfonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.23
Numero MDL:
Punto di fusione
228-230
Iupac Name
4-(hydrazinocarbonyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H9N3O3S/c8-10-7(11)5-1-3-6(4-2-5)14(9,12)13/h1-4H,8H2,(H,10,11)(H2,9,12,13)
InChI
JIDAHYHCQJXNTD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-228784
Melting Point
228-230
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-228784