Documenti fondamentali
ENA458427601
Enamine
2-(3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)propanehydrazide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.2
Numero MDL:
Iupac Name
2-(3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)propanohydrazide
Inchi Code
1S/C7H12N4O/c1-5-3-4-11(10-5)6(2)7(12)9-8/h3-4,6H,8H2,1-2H3,(H,9,12)
InChI
JSANMJHDZZLMHH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-228390
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-228390
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)