Documenti fondamentali
ENA458426370
Enamine
1-(2-methylcyclohexyl)ethan-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.23
Numero MDL:
Iupac Name
1-(2-methylcyclohexyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H16O/c1-7-5-3-4-6-9(7)8(2)10/h7,9H,3-6H2,1-2H3
InChI
VZELQXKHIHNPLU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226422
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226422
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)