Documenti fondamentali
ENA458426011
Enamine
5-fluoro-2-(piperidin-2-yl)pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.23
Numero MDL:
Iupac Name
5-fluoro-2-(2-piperidinyl)pyridine
Inchi Code
1S/C10H13FN2/c11-8-4-5-10(13-7-8)9-3-1-2-6-12-9/h4-5,7,9,12H,1-3,6H2
InChI
OQMODSUFIXKLFV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225353
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225353
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)