Documenti fondamentali
ENA458425827
Enamine
4-bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.04
Numero MDL:
Iupac Name
4-bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C5H8BrN3/c1-3-4(6)5(7)9(2)8-3/h7H2,1-2H3
InChI
XZVCZZLJWIYRMT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224900
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224900
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)