Documenti fondamentali
ENA458425664
Enamine
6-bromo-3-tert-butylimidazo[1,2-a]pyridine hydrobromide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
334.05
Numero MDL:
Iupac Name
6-bromo-3-(tert-butyl)imidazo[1,2-a]pyridine hydrobromide
Inchi Code
1S/C11H13BrN2.BrH/c1-11(2,3)9-6-13-10-5-4-8(12)7-14(9)10;/h4-7H,1-3H3;1H
InChI
RZEAYGKJINAMKP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225683
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225683
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)