ENA458425608
Enamine
2-amino-3-(2-bromophenyl)propanoic acid hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-225067-250MG
CHF 68.40
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-225067-250MG
CHF 68.40
Iupac Name
2-amino-3-(2-bromophenyl)propanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10BrNO2.ClH/c10-7-4-2-1-3-6(7)5-8(11)9(12)13;/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13);1H
InChI
BJVZGHXWILEJDD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225067
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)