ENA458425214
Enamine
3-fluoro-4-(propylsulfamoyl)benzene-1-sulfonyl chloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-223152-100MG
CHF 436.30
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-223152-100MG
CHF 436.30
Iupac Name
3-fluoro-4-[(propylamino)sulfonyl]benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H11ClFNO4S2/c1-2-5-12-18(15,16)9-4-3-7(6-8(9)11)17(10,13)14/h3-4,6,12H,2,5H2,1H3
InChI
MIHILUWZYYOKEW-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223152
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)