Documenti fondamentali
ENA458425156
Enamine
tert-butyl N-(2-{[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]amino}ethyl)carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.32
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl (2-((2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)amino)ethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H24N2O4/c1-11(2,3)17-10(15)13-5-4-12-6-8-16-9-7-14/h12,14H,4-9H2,1-3H3,(H,13,15)
InChI
HVTURBAKRQAZQY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222334
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222334
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)