Documenti fondamentali
ENA458425041
Enamine
2-(1-benzofuran-2-yl)acetonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.17
Numero MDL:
Punto di fusione
54-55
Iupac Name
1-benzofuran-2-ylacetonitrile
Inchi Code
1S/C10H7NO/c11-6-5-9-7-8-3-1-2-4-10(8)12-9/h1-4,7H,5H2
InChI
OPDLHQOQMQIFLC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101352
Melting Point
54-55
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101352
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)