Documenti fondamentali
ENA458424970
Enamine
3,4-dimethylcyclohexane-1-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.22
Numero MDL:
Iupac Name
3,4-dimethylcyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H16O2/c1-6-3-4-8(9(10)11)5-7(6)2/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11)
InChI
HQZRFFDOIJVEFB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214962
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214962
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)