Documenti fondamentali
ENA458424394
Enamine
(3-fluoro-4-phenylpyrrolidin-3-yl)methanol
Scegli un formato
50 MG
CHF 394.70
100 MG
CHF 565.00
250 MG
CHF 788.60
500 MG
CHF 1’217.60
1 G
CHF 1’547.80
SKU del venditore: EN300-222670-50MG
CHF 394.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 394.70
100 MG
CHF 565.00
250 MG
CHF 788.60
500 MG
CHF 1’217.60
1 G
CHF 1’547.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.24
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-222670-50MG
CHF 394.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(3-fluoro-4-phenylpyrrolidin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C11H14FNO/c12-11(8-14)7-13-6-10(11)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,13-14H,6-8H2
InChI
OCJUAGWCCHXMJF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222670
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222670
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)