ENA458424345
Enamine
tert-butyl 4-oxo-5-phenylpentanoate
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-216865-100MG
CHF 185.40
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-216865-100MG
CHF 185.40
Iupac Name
tert-butyl 4-oxo-5-phenylpentanoate
Inchi Code
1S/C15H20O3/c1-15(2,3)18-14(17)10-9-13(16)11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8H,9-11H2,1-3H3
InChI
GSNPCIQEMIVIJG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216865
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)