Documenti fondamentali
ENA457511900
Enamine
5-chloro-3-propyl-1,2,4-thiadiazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.64
Numero MDL:
Iupac Name
5-chloro-3-propyl-1,2,4-thiadiazole
Inchi Code
1S/C5H7ClN2S/c1-2-3-4-7-5(6)9-8-4/h2-3H2,1H3
InChI
NGNBDHJCQHROEK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-87247
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-87247
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)