Documenti fondamentali
ENA457511858
Enamine
(3-methylphenyl)methanesulfonyl fluoride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.22
Numero MDL:
Iupac Name
m-tolylmethanesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C8H9FO2S/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-12(9,10)11/h2-5H,6H2,1H3
InChI
VZHDNFCQZFKSJK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64008
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64008
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)