Documenti fondamentali
ENA457511828
Enamine
2-chloro-N-(2-chloro-4-methylphenyl)propanamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.11
Numero MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-(2-chloro-4-methylphenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C10H11Cl2NO/c1-6-3-4-9(8(12)5-6)13-10(14)7(2)11/h3-5,7H,1-2H3,(H,13,14)
InChI
IRMCANJRUCPJSF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27915
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27915
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)