ENA457511377
Enamine
N-ethyl-2-hydroxyacetamide
About This Item
Punto di fusione
79-82
Iupac Name
N-ethyl-2-hydroxyacetamide
Inchi Code
1S/C4H9NO2/c1-2-5-4(7)3-6/h6H,2-3H2,1H3,(H,5,7)
InChI
HWVOWKVXWMUGMS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221901
Melting Point
79-82
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221901
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)