Documenti fondamentali
ENA457511365
Enamine
4-(methoxymethyl)oxan-4-amine
Scegli un formato
100 MG
CHF 448.00
250 MG
CHF 622.20
500 MG
CHF 955.00
1 G
CHF 1’212.40
2.5 G
CHF 2’333.00
5 G
CHF 3’428.90
10 G
CHF 5’063.00
SKU del venditore: EN300-221860-100MG
CHF 448.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 448.00
250 MG
CHF 622.20
500 MG
CHF 955.00
1 G
CHF 1’212.40
2.5 G
CHF 2’333.00
5 G
CHF 3’428.90
10 G
CHF 5’063.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.2
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-221860-100MG
CHF 448.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(methoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-ylamine
Inchi Code
1S/C7H15NO2/c1-9-6-7(8)2-4-10-5-3-7/h2-6,8H2,1H3
InChI
RKTQBNBFFHFZPT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221860
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221860
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)