Documenti fondamentali
ENA457511264
Enamine
N-[(1,3-thiazol-2-yl)methyl]cyclopropanamine
Scegli un formato
100 MG
CHF 182.80
250 MG
CHF 242.60
500 MG
CHF 355.70
1 G
CHF 444.10
2.5 G
CHF 657.30
5 G
CHF 1’012.20
10 G
CHF 1’722.00
SKU del venditore: EN300-223239-100MG
CHF 182.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 182.80
250 MG
CHF 242.60
500 MG
CHF 355.70
1 G
CHF 444.10
2.5 G
CHF 657.30
5 G
CHF 1’012.20
10 G
CHF 1’722.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.24
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-223239-100MG
CHF 182.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(1,3-thiazol-2-ylmethyl)cyclopropanamine
Inchi Code
1S/C7H10N2S/c1-2-6(1)9-5-7-8-3-4-10-7/h3-4,6,9H,1-2,5H2
InChI
ACDDRSZQTWAHFC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223239
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223239
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)