Documenti fondamentali
ENA457510673
Enamine
ethyl 3-amino-2,2-difluoro-3-phenylpropanoate hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
CHF 433.70
100 MG
CHF 622.20
250 MG
CHF 869.20
500 MG
CHF 1’341.10
1 G
CHF 1’707.70
2.5 G
CHF 3’302.80
5 G
CHF 4’865.40
10 G
CHF 7’193.70
SKU del venditore: EN300-222690-50MG
CHF 433.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 433.70
100 MG
CHF 622.20
250 MG
CHF 869.20
500 MG
CHF 1’341.10
1 G
CHF 1’707.70
2.5 G
CHF 3’302.80
5 G
CHF 4’865.40
10 G
CHF 7’193.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.69
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-222690-50MG
CHF 433.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 3-amino-2,2-difluoro-3-phenylpropanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13F2NO2.ClH/c1-2-16-10(15)11(12,13)9(14)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9H,2,14H2,1H3;1H
InChI
IPIMZILDRPQTDS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222690
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222690
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)