Documenti fondamentali
ENA457510078
Enamine
2-fluoro-4-[4-(propan-2-yloxy)phenyl]aniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.3
Numero MDL:
Iupac Name
3-fluoro-4'-isopropoxy[1,1'-biphenyl]-4-amine
Inchi Code
1S/C15H16FNO/c1-10(2)18-13-6-3-11(4-7-13)12-5-8-15(17)14(16)9-12/h3-10H,17H2,1-2H3
InChI
BIKHPGNTQYXMEU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221058
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221058
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)