Documenti fondamentali
ENA457510053
Enamine
(2-bromoethyl)trimethylsilane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.15
Numero MDL:
Iupac Name
(2-bromoethyl)(trimethyl)silane
Inchi Code
1S/C5H13BrSi/c1-7(2,3)5-4-6/h4-5H2,1-3H3
InChI
HYRIFSNOTHOUQJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-70
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Dry Ice
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219021
Pittogrammi
FlameCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219021
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)