Documenti fondamentali
ENA457509992
Enamine
2,2-dimethyl-1,2-dihydroquinoline hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 294.60
250 MG
CHF 402.50
500 MG
CHF 886.10
1 G
CHF 1’122.70
2.5 G
CHF 2’158.80
SKU del venditore: EN300-220866-100MG
CHF 294.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 294.60
250 MG
CHF 402.50
500 MG
CHF 886.10
1 G
CHF 1’122.70
2.5 G
CHF 2’158.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.69
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-220866-100MG
CHF 294.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2,2-dimethyl-1,2-dihydroquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13N.ClH/c1-11(2)8-7-9-5-3-4-6-10(9)12-11;/h3-8,12H,1-2H3;1H
InChI
BRWCOINGAPCVGK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220866
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220866
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)