Documenti fondamentali
ENA457509974
Enamine
1-cyclopropyl-6-methyl-1,4-diazepane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.26
Numero MDL:
Iupac Name
1-cyclopropyl-6-methyl-1,4-diazepane
Inchi Code
1S/C9H18N2/c1-8-6-10-4-5-11(7-8)9-2-3-9/h8-10H,2-7H2,1H3
InChI
KAIJRBAQNQXBMU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220828
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220828
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)